Läs mer
Velp Scientific AREC 10 Avancerad keramisk värmeplattomrörare
Produktkod. 30560062 Handla allt Velp Produkter
Change view
Inkluderar:
Endast värmeplatta
Pt100-sond
Pt100-sond, stång, klämma
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
30560062 Endast värmeplatta
30560064 Pt100-sond
30560070 Pt100-sond, stång, klämma
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30560062 Leverantör Velp Scientific Leverantörsnummer F20500692
AREC 10 Advanced Ceramic Hot Plate Stirrer är en 10 x 10 keramisk värmeplattomrörare som kombinerar kraftfull prestanda, avancerade säkerhetsfunktioner, flera anslutningsalternativ och förbättrad användarupplevelse, vilket säkerställer precision, effektivitet och kompromisslös säkerhet i varje experiment.
  • Advanced 10 x 10 ceramic hotplate stirrer designed for high-volume, high-precision experiments
  • Large working surface ideal for demanding laboratory applications
  • Capacitive touch buttons and tempered glass panel for intuitive control and high visibility
  • Thermoregulation up to 350°C with ±1.0°C accuracy using Pt100/Pt1000 probes
  • Ramp programming for custom thermal profiles and reproducible results
  • Chemical-resistant ceramic plate ensures uniform heating up to 550°C
  • Brushless motor with strong magnetic coupling supports stirring volumes up to 25 L (H2O)
  • Wide stirring speed range (30 to 1700 rpm) for gentle to vigorous mixing
  • SpeedServo™ maintains constant speed regardless of viscosity changes
  • Real-time viscosity variation indicator for accurate reaction monitoring
  • Multiple stirring modes: auto-reverse, intermittent, and adjustable speed limits
  • Velp Ermes cloud platform enables remote monitoring and control from any device
  • USB data export for seamless experiment tracking and workflow optimization
  • Comprehensive safety features: safety lock, probe alarm, overheating protection
  • Adjustable max temperature limit and visible hot surface warning above 50°C
  • Countdown and count-up timers for enhanced process management
  • Durable design backed by a 3-year warranty with online registration
Specifikationer
Material för toppplatta Ceramic
Spänning 230 V
Inkluderar Endast värmeplatta
Säkerhetsfunktioner Lock Button
Omrörningsfunktioner Autoreverse (5 sec. to 99 hr. 59 min.), Intermittent Mode (5 sec. to 99 hr. 59 min.), Settable Rotation Direction (Clockwise and Counterclockwise)
Kroppsmaterial Aluminum
Controllertyp Digital
Modell AREC 10 Advance
Enda funktioner Timer (1 sec. 99 hr. 59 min.), viscosity trend measurement, ramps up to 9 temperatures and up to 9 speeds
Längd (engelska) 16.5 in.
Storlek 260 x 260 mm
Höjd (metrisk) 100 mm
Temperatur (metrisk) 0°C to 550°C (1°C steps)
Omgivningstemperatur 50°C to 40°C
Höjd (engelska) 3.94 in.
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 280 mm
Amperage 6.7 A
Längd (metrisk) 420 mm
Bredd (engelska) 11 in.
Wattal 1530 W
Vikt (engelska) 12.4 lb.
Vikt (metrisk) 5.6 kg
Typ Magnetic Stirring Hotplate
Form Square
Max. Provladdning 30 kg
Pluggtyp EU/UK
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 25 L
Omrörningsområde 30 to 1700 rpm
Garanti 3 Years
Mått (L x B x H) 420 x 280 x 100 mm
Certifikat och efterlevnad CE Declaration of Conformity, UK Declaration of Conformity, BC Certificate, cNEMKOus Certificate
Visa Digital
Färg Gray