Läs mer
Velp Scientific AREC 10 Avancerad keramisk värmeplattomrörare
Produktkod. 30560070 Handla allt Velp Produkter
Change view
Inkluderar:
Endast Hot Plate
Pt100 prob, stång, klämma
Pt100-sond
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
30560070 Pt100 prob, stång, klämma
30560062 Endast Hot Plate
30560064 Pt100-sond
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30560070 Leverantör Velp Scientific Leverantörsnummer SC20500692
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13875.00 SEK
    10791.77 SEK / Paket med 1
    Save 3083.23 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
AREC 10 Advanced Ceramic Hot Plate Stirrer är en 10 x 10 keramisk värmeplattomrörare som kombinerar kraftfull prestanda, avancerade säkerhetsfunktioner, flera anslutningsalternativ och förbättrad användarupplevelse, vilket säkerställer precision, effektivitet och kompromisslös säkerhet i varje experiment.
  • Avancerad 10 x 10 keramisk värmeplattomrörare designad för högvolyms, högprecisionsexperiment
  • Stor arbetsyta idealisk för krävande laboratorieapplikationer
  • Kapacitiva pekknappar och härdat glaspanel för intuitiv kontroll och hög synlighet
  • Termoreglering upp till 350 °C med ±1,0 °C noggrannhet med hjälp av Pt100/Pt1000-prober
  • Rampprogrammering för anpassade termiska profiler och reproducerbara resultat
  • Kemikalieresistent keramisk platta säkerställer jämn uppvärmning upp till 550 °C
  • Borstlös motor med stark magnetisk koppling stödjer omrörningsvolymer upp till 25 L (H2O)
  • Brett omrörningshastighetsområde (30 till 1700 varv per minut) för mild till kraftig blandning
  • SpeedServo™ bibehåller konstant hastighet oavsett viskositetsförändringar
  • Indikator för viskositetsvariation i realtid för noggrann reaktionsövervakning
  • Flera omrörningslägen: Automatisk backning, intermittent och justerbara hastighetsgränser
  • Velp Ermes molnplattform möjliggör fjärrövervakning och kontroll från vilken enhet som helst
  • USB Dataexport för sömlös experimentuppföljning och arbetsflödesoptimering
  • Omfattande säkerhetsfunktioner: säkerhetslås, sondlarm, överhettningsskydd
  • Justerbar maxtemperaturgräns och synlig varning för het yta över 50 °C
  • Nedräknings- och uppräkningstidrar för förbättrad processhantering
  • Hållbar design med 3-års garanti och onlineregistrering
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Spänning 230 V
Inkluderar Pt100 prob, stång, klämma
Säkerhetsfunktioner Låsknapp
Omrörningsfunktioner Autoreverse (5 sek till 99 tim. 59 min.), Intermittent Mode (5 sek till 99 tim 59 min.), Ställbar rotationsriktning (medurs och moturs)
Kroppsmaterial Aluminium
Controllertyp Digital
Modell AREC 10 Advance
Enda funktioner Timer (1 sek 99 tim. 59 min.), viskositetstrendmätning, ökar till 9 temperaturer och upp till 9 hastigheter
Längd (engelska) 41 cm
Storlek 260 x 260 mm
Höjd (metrisk) 100 mm
Temperatur (metrisk) 0 °C till 550 °C (1 °C-steg)
Omgivningstemperatur 50 °C till 40 °C
Höjd (engelska) 3,94 tum
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 280 mm
Amperage 6,7 A
Längd (metrisk) 420 mm
Bredd (engelska) 11 tum
Wattal 1530 W
Vikt (engelska) 12.4 lb.
Vikt (metrisk) 5.6 kg
Typ Magnetisk omrörningsplatta
Form Fyrkantig
Max. Provladdning 30 kg
Pluggtyp EU/Storbritannien
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 25 L
Omrörningsområde 30 till 1700 varv per minut
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 420 x 280 x 100 mm
Certifikat och efterlevnad CE-deklaration av konformitet, brittisk konformitetsdeklaration, BC-certifikat, cNEMKOus-certifikat
Visa Digital
Färg Grå