Läs mer
VELP Scientifica AREC 10 Digital Ceramic Hot Plate Omrörare
Produktkod. 30067446 Handla allt Velp Produkter
Change view
Inkluderar:
Endast kokplatta
Sond
Sond, stav, klämma
VFT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
30067446 Sond, stav, klämma
30067447 Endast kokplatta
30067450 Sond
30067448 VFT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30067446 Leverantör VELP Scientifica Leverantörsnummer SC20500691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10720.00 SEK
    8336.75 SEK / Paket med 1
    Save 2383.25 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-11-2026
Kraftfull digital kokplatta med en 10-tums fyrkantig keramisk platta, som säkerställer exakt temperaturkontroll, hög säkerhet, maximal tillförlitlighet och en stor arbetsyta.
  • AREC 10 Digital erbjuder exakt temperaturkontroll, avancerad omrörnings- och uppvärmningsprestanda, förbättrade säkerhetsfunktioner och enkel användning.
  • Den 10 tums kvadratiska keramiska plattan är mycket motståndskraftig och idealisk för laboratorier som kräver en rymlig arbetsyta.
  • Avancerad värmeplattateknik säkerställer temperaturhomogenitet och stabilitet upp till 550 °C
  • Exakt termoreglering av mediet med Pt100/Pt1000 sond (± 1 °C) och VTF Digital termoregulator (± 0,5 °C)
  • Termoreglering varierar från rumstemperatur till 350 °C
  • Borstlös motor som säkerställer kraft och motstånd över tid
  • Rör upp till 25 L volym (H 2 O) från 100 upp till 1500 rpm
  • SpeedServo™ motreaktionsteknik håller hastigheten konstant när viskositeten ändras
  • Den robusta 10 tums keramiska toppen erbjuder exceptionell kemikalie- och repbeständighet och den är lätt att rengöra med en enkel avtorkning
  • Ett ''Hot Surface''-varningsmeddelande visas när temperaturen överstiger 50 C, även när °den är inaktiv
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Spänning 230 V
Inkluderar Sond, stav, klämma
Storlek 10 x 10 tum.
Temperatur (metrisk) Rumstemperatur till 550 °C
Typ Magnetisk omrörningsplatta
Form Fyrkantig
Max. Provladdning 25 L
Pluggtyp EU/Storbritannien
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 25 L
Omrörningsområde 100 till 1500 r/min
Garanti 3 år
Visa Digital