Läs mer
VELP Scientifica AREC 10 Digital Ceramic Hot Plate Omrörare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200083718 Handla allt Velp Produkter
Inkluderar:
Endast kokplatta
Sond
Sond, stav, klämma
VFT
Produktkod. 30067447
Brand: VELP Scientifica F20500691
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kraftfull digital kokplatta med en 10-tums fyrkantig keramisk platta, som säkerställer exakt temperaturkontroll, hög säkerhet, maximal tillförlitlighet och en stor arbetsyta.
  • AREC 10 Digital erbjuder exakt temperaturkontroll, avancerad omrörnings- och uppvärmningsprestanda, förbättrade säkerhetsfunktioner och enkel användning.
  • Den 10 tums kvadratiska keramiska plattan är mycket motståndskraftig och idealisk för laboratorier som kräver en rymlig arbetsyta.
  • Avancerad värmeplattateknik säkerställer temperaturhomogenitet och stabilitet upp till 550 °C
  • Exakt termoreglering av mediet med Pt100/Pt1000 sond (± 1 °C) och VTF Digital termoregulator (± 0,5 °C)
  • Termoreglering varierar från rumstemperatur till 350 °C
  • Borstlös motor som säkerställer kraft och motstånd över tid
  • Rör upp till 25 L volym (H 2 O) från 100 upp till 1500 rpm
  • SpeedServo™ motreaktionsteknik håller hastigheten konstant när viskositeten ändras
  • Den robusta 10 tums keramiska toppen erbjuder exceptionell kemikalie- och repbeständighet och den är lätt att rengöra med en enkel avtorkning
  • Ett ''Hot Surface''-varningsmeddelande visas när temperaturen överstiger 50 C, även när °den är inaktiv
Specifications
Material för toppplatta Keramisk
Spänning 230 V
Inkluderar Endast kokplatta
Storlek 10 x 10 tum.
Temperatur (metrisk) Rumstemperatur till 550 °C
Typ Magnetisk omrörande kokplatta
Form Fyrkantig
Max. Provladdning 25 L
Pluggtyp EU/Storbritannien
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 25 L
Omrörningsområde 100 till 1500 r/min
Garanti 3 år
Visa Digital