Läs mer
VELP Scientifica AREC 4 keramisk kokplattaomrörare
Produktkod. 30067453 Handla allt Velp Produkter
Change view
Material för toppplatta:
Keramisk
Produktkod. Material för toppplatta
30067453 Keramisk
1 options
Produktkod. 30067453 Leverantör VELP Scientifica Leverantörsnummer F20500670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4320.00 SEK
    3357.27 SEK / Paket med 1
    Save 962.73 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Robust kokplattorrörare med en 4-tums fyrkantig keramisk topp, designad för att möta kraven från vardagliga laboratorieapplikationer.
  • AREC 4 är en nybörjaromrörare för keramiska kokplattor utformad för att möta kraven från vardagliga laboratorieapplikationer.
  • Borstlös motor som säkerställer kraft och motstånd över tid
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Spänning 230 V
Inkluderar Endast kokplatta
Storlek 4 x 4 tum.
Temperatur (metrisk) Rumstemperatur till 550 °C
Typ Magnetisk omrörningsplatta
Form Fyrkantig
Max. Provladdning 5 L
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 5 L
Omrörningsområde 100 till 1500 r/min
Garanti 3 år
Visa Analog