Beskrivning
- AREC 4 Digital erbjuder exakt temperaturkontroll, avancerad omrörnings- och uppvärmningsprestanda, förbättrade säkerhetsfunktioner och enkel användning.
- Det kompakta fotavtrycket gör det till en oumbärlig lösning för labb med begränsat bänkutrymme.
- Avancerad värmeplattateknik säkerställer temperaturhomogenitet och stabilitet upp till 550 °C
- Exakt termoreglering av mediet med Pt100/Pt1000 sond (± 1 °C) och VTF Digital termoregulator (± 0,5 °C)
- Termoreglering varierar från rumstemperatur till 350 °C
- Borstlös motor som säkerställer kraft och motstånd över tid
- Rör upp till 5 L volym (H 2 O) från 100 upp till 1500 rpm
- SpeedServo™ motreaktionsteknik håller hastigheten konstant när viskositeten ändras
- Den robusta 4-in. keramisk topp ger exceptionell kemikalie- och repbeständighet och den är lätt att rengöra med en enkel avtorkning
- Ett ''Hot Surface''-varningsmeddelande visas när temperaturen överstiger 50 C, även när °den är inaktiv
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Keramisk |
| Spänning | 230 V |
| Inkluderar | Sond |
| Storlek | 4 x 4 tum. |
| Temperatur (metrisk) | Rumstemperatur till 550 °C |
| Typ | Magnetisk omrörande kokplatta |
| Form | Fyrkantig |
| Max. Provladdning | 5 L |
| Pluggtyp | EU/Storbritannien |
| Antal positioner | 1 |
| Visa mer |