Läs mer
VELP Scientifica AREC 4 Digital Ceramic Hot Plate Omrörare
Produktkod. 30067454 Handla allt Velp Produkter
Change view
Inkluderar:
Sond
Sond, stav, klämma
VFT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
30067454 -
30067449 Sond
30067451 VFT
30067455 Sond, stav, klämma
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30067454 Leverantör VELP Scientifica Leverantörsnummer F20500671
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5925.08 SEK
    5675.24 SEK / Paket med 1
    Save 249.84 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Kraftfull digital kokplatta omrörare som har en 4-tums keramisk platta och garanterar exakt termoreglering av media, hög säkerhet och maximal tillförlitlighet.
  • AREC 4 Digital erbjuder exakt temperaturkontroll, avancerad omrörnings- och uppvärmningsprestanda, förbättrade säkerhetsfunktioner och enkel användning.
  • Det kompakta fotavtrycket gör det till en oumbärlig lösning för labb med begränsat bänkutrymme.
  • Avancerad värmeplattateknik säkerställer temperaturhomogenitet och stabilitet upp till 550 °C
  • Exakt termoreglering av mediet med Pt100/Pt1000 sond (± 1 °C) och VTF Digital termoregulator (± 0,5 °C)
  • Termoreglering varierar från rumstemperatur till 350 °C
  • Borstlös motor som säkerställer kraft och motstånd över tid
  • Rör upp till 5 L volym (H 2 O) från 100 upp till 1500 rpm
  • SpeedServo™ motreaktionsteknik håller hastigheten konstant när viskositeten ändras
  • Den robusta 4-in. keramisk topp ger exceptionell kemikalie- och repbeständighet och den är lätt att rengöra med en enkel avtorkning
  • Ett ''Hot Surface''-varningsmeddelande visas när temperaturen överstiger 50 C, även när °den är inaktiv
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Spänning 230 V
Storlek 4 x 4 tum.
Temperatur (metrisk) Rumstemperatur till 550 °C
Typ Magnetisk omrörningsplatta
Form Fyrkantig
Max. Provladdning 5 L
Pluggtyp EU/Storbritannien
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 5 L
Omrörningsområde 100 till 1500 r/min
Garanti 3 år
Visa Digital