Läs mer
Velp Scientific AREC 7 Avancerad keramisk värmeplattomrörare
Produktkod. 30560068 Handla allt Velp Produkter
Change view
Inkluderar:
Endast Hot Plate
Pt100 prob, stång, klämma
Pt100-sond
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
30560068 Endast Hot Plate
30560066 Pt100-sond
30560063 Pt100 prob, stång, klämma
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30560068 Leverantör Velp Scientific Leverantörsnummer F20500682
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10345.00 SEK
    8041.80 SEK / Paket med 1
    Save 2303.20 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
AREC 7 Advance Ceramic Hot Plate Stirrer är en 7 x 7 keramisk kokplattomrörare som kombinerar kraftfull prestanda, avancerade säkerhetsfunktioner, flera anslutningsalternativ och förbättrad användarupplevelse, vilket säkerställer precision, effektivitet och kompromisslös säkerhet i varje experiment.
  • Avancerad 7 x 7 keramisk värmeplattomrörare designad för precision, prestanda och säkerhet
  • Intuitivt användargränssnitt med kapacitiva pekknappar och härdad glaspanel
  • Programmera temperaturramper och följ viskositetsförändringar för full experimentstyrning
  • Termoreglering upp till 350 °C med ±1,0 °C noggrannhet med hjälp av Pt100/Pt1000-prober
  • FAST och FIN temperaturlägen för snabb eller gradvis uppvärmning
  • Rampprogrammering med upp till 9 temperatur- och 9 hastighetssteg
  • Kemiskt resistent 7-tums keramisk platta för långsiktig hållbarhet
  • Kraftfull borstlös motor stödjer omrörningsvolymer upp till 20 L (H2O)
  • 30 till 1700 varv per minut med SpeedServo™ för konsekvent omrörning
  • Indikatorn för realtidsviskositetsvariation förbättrar övervakningsprecisionen
  • Flera omrörningslägen: Automatisk backning, intermittent och justerbara hastighetsgränser
  • Velp Ermes molnplattform möjliggör fjärrstyrning via smartphone, surfplatta eller PC
  • USB Dataexport för enkel experimentuppföljning och analys
  • Inbyggda säkerhetsfunktioner: säkerhetslås, sondlarm, övertemperaturskydd
  • Justerbar maxtemperaturgräns och synlig varning för het yta över 50 °C
  • Inkluderar nedräknings- och uppräkningstimrar för arbetsflödesoptimering
  • Backas upp av en 3-årig garanti med onlineregistrering
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Spänning 230 V
Inkluderar Endast Hot Plate
Säkerhetsfunktioner Låsknapp
Omrörningsfunktioner Autoreverse (5 sek till 99 tim. 59 min.), Intermittent Mode (5 sek till 99 tim 59 min.), Ställbar rotationsriktning (medurs och moturs)
Kroppsmaterial Aluminium
Controllertyp Digital
Modell AREC 7 Framåt
Enda funktioner Timer (1 sek 99 tim. 59 min.), viskositetstrendmätning, ökar till 9 temperaturer och upp till 9 hastigheter
Längd (engelska) 13,39 tum
Storlek 180 x 180 mm
Höjd (metrisk) 100 mm
Temperatur (metrisk) 0 °C till 550 °C (1 °C-steg)
Omgivningstemperatur 50 °C till 40 °C
Höjd (engelska) 3,94 tum
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 200 mm
Amperage 3,5 A
Längd (metrisk) 340 mm
Bredd (engelska) 7,87 tum
Wattal 800 W
Vikt (engelska) 7.7 lb.
Vikt (metrisk) 3.5 kg
Typ Magnetisk omrörningsplatta
Form Fyrkantig
Max. Provladdning 30 kg
Pluggtyp EU/Storbritannien
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 30 till 1700 varv per minut
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 340 x 200 x 100 mm
Certifikat och efterlevnad CE-deklaration av konformitet, brittisk konformitetsdeklaration, BC-certifikat, cNEMKOus-certifikat
Visa Digital
Färg Grå