Beskrivning
KRAFTIG UPPVÄRMNING OCH RÖRNING
- Avancerad värmeteknik säkerställer temperaturhomogenitet och stabilitet från rumstemperatur upp till 550 grader° C
- Kraftfull borstlös som säkerställer kraft och motstånd över tid
- Rör upp till 15 L volym (H2O ) från 100 upp till 1500 rpm
- SpeedServo™ motreaktionsteknik håller hastigheten konstant när viskositeten ändras
SÄKER OCH BESTÅNDIG
- Den robusta 7-tums keramiska toppen erbjuder exceptionell kemikalie- och repbeständighet och den är lätt att rengöra med en enkel avtorkning
- En varningsikon tänds när plattans temperatur överstiger °50 C och värmefunktionen är inaktiv
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Keramisk |
| Spänning | 0/1 V |
| Storlek | 7 x 7 tum. |
| Temperatur (metrisk) | Rumstemp. till 550 °C |
| Typ | Magnetisk omrörningsplatta |
| Form | Fyrkantig |
| Max. Provladdning | 15 L |
| Pluggtyp | EU/Storbritannien |
| Antal positioner | 1 |
| Max. Behållarstorlek | 15 L |
| Visa mer |