Läs mer
VELP Scientifica AREC 7 digital keramisk värmemagnetomrörare med temperatursond
Produktkod. 30243933 Handla allt Velp Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU/Storbritannien
Produktkod. Pluggtyp
30243933 EU/Storbritannien
1 options
Produktkod. 30243933 Leverantör VELP Scientifica Leverantörsnummer SA20500681
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kraftfull digital kokplatta, utrustad med en 7-tums fyrkantig keramisk platta, designad för att ge exakt temperaturkontroll, förbättrade säkerhetsfunktioner och användarvänlighet.
PRECIS TERMOREGULERING
  • Avancerad värmeplattateknik säkerställer temperaturhomogenitet och stabilitet upp till 550 °C
  • Exakt termoreglering av mediet med Pt100/Pt1000 sond (± 1° C) och VTF Digital termoregulator (± 0,5° C)
  • Termoregleringen sträcker sig från rumstemperatur till 350 grader° C med externa Pt100 och Pt1000 sonder
KRAFTIG RÖRNING
  • Borstlös motor som säkerställer kraft och motstånd över tid
  • Rör upp till 15 L volym (H2O ) från 100 upp till 1500 rpm
  • SpeedServo™ motreaktionsteknik håller hastigheten konstant när viskositeten ändras
SÄKER OCH BESTÅNDIG
  • Den robusta 7-tums keramiska toppen erbjuder exceptionell kemikalie- och repbeständighet och den är lätt att rengöra med en enkel avtorkning
  • Ett ''Hot Surface''-varningsmeddelande visas när temperaturen överstiger 50 C, även när °den är inaktiv
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Spänning 230 V
Storlek 7 x 7 tum.
Temperatur (metrisk) Rumstemp. till 550 °C
Typ Magnetisk omrörningsplatta
Form Fyrkantig
Max. Provladdning 15 L
Pluggtyp EU/Storbritannien
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 15 L
Omrörningsområde 100 till 1500 r/min
Garanti 3 år
Visa Digital