Beskrivning
PRECIS TERMOREGULERING
- Avancerad värmeplattateknik säkerställer temperaturhomogenitet och stabilitet upp till 550 °C
- Exakt termoreglering av mediet med Pt100/Pt1000 sond (± 1° C) och VTF Digital termoregulator (± 0,5° C)
- Termoregleringen sträcker sig från rumstemperatur till 350 grader° C med externa Pt100 och Pt1000 sonder
KRAFTIG RÖRNING
- Borstlös motor som säkerställer kraft och motstånd över tid
- Rör upp till 15 L volym (H2O ) från 100 upp till 1500 rpm
- SpeedServo™ motreaktionsteknik håller hastigheten konstant när viskositeten ändras
SÄKER OCH BESTÅNDIG
- Den robusta 7-tums keramiska toppen erbjuder exceptionell kemikalie- och repbeständighet och den är lätt att rengöra med en enkel avtorkning
- Ett ''Hot Surface''-varningsmeddelande visas när temperaturen överstiger 50 C, även när °den är inaktiv
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Keramisk |
| Spänning | 230 V |
| Storlek | 7 x 7 tum. |
| Temperatur (metrisk) | Rumstemp. till 550 °C |
| Typ | Magnetisk omrörningsplatta |
| Form | Fyrkantig |
| Max. Provladdning | 15 L |
| Pluggtyp | EU/Storbritannien |
| Antal positioner | 1 |
| Max. Behållarstorlek | 15 L |
| Visa mer |