Läs mer
Arecaidine But-2-ynyl Ester Tosylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arecaidine But-2-ynyl Ester p-Toluenesulfonate |
| CAS | 119630-77-2 |
| Molekylformel | C18H23NO5S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-Methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine -3-carboxylic acid but-2-ynyl ester tosylate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2.C7H8O3S/c1-3-4-8-14-11(13)10-6-5-7-12(2)9-10;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h6H,5,7-9H2,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10) |
| LEDER | O=C(OCC#CC)C1=CCCN(C1)C.OS(=O)(C2=CC=C(C=C2)C)=O |
| IUPAC-namn | but-2-yn-1-yl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.44 |
| Formel vikt | 365.13 |