Läs mer
Arecaidine Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arecaidine hydrobromide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO2.BrH/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10;/h3H,2,4-5H2,1H3,(H,9,10);1H |
| Formel vikt | 221.0051 |
| Procent renhet | >95% |