Läs mer
Arecaidine propargyl ester tosylate, R&D Systems™
Beskrivning
A potent muscarinic receptor agonist. Shows some selectivity for cardiac versus ileal M2 receptors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arecaidine propargyl ester tosylate |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 351.42 |
| Procent renhet | >98% |
| Produktlinje | Tocris |