Läs mer
Arecoline-d5 Hydrobromide Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arecoline-d5 Hydrobromide Salt |
| CAS | 131448-18-5 |
| Molekylformel | C8 2H5 H8 N O2 . Br H |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO2.BrH/c1-9-5-3-4-7(6-9)8(10)11-2;/h4H,3,5-6H2,1-2H3;1H/i1D3,5D,6D; |
| LEDER | Br.[2H]C1CC=C(C([2H])N1C([2H])([2H])[2H])C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 2,6-dideuterio-1-(trideuteriomethyl)-3,6-dihydro-2H-pyridine-5-carboxylate;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.14 |
| Formel vikt | 240.0522 |