Läs mer
Arecoline hydrobromide, 98+%
Produktkod. p-3735424 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10100032
Brand: Thermo Scientific Acros 250130050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 300-08-3 | C8H14BrNO2 | 236.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 300-08-3
Molekylformel C8H14BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 236.11
MDL-nummer MFCD00039041
InChI-nyckel AXOJRQLKMVSHHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym arecoline hydrobromide, arecoline bromide, taeniolin, arecoline hbr, methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate hydrobromide, arekolinhydrobromid german, unii-24s79b9cx7, methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methylnicotinate hydrobromide, n-methyltetrahydronicotinic acid methyl ester hydrobromide
PubChem CID 9301
IUPAC-namn metyl-1-metyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-5-karboxylat;hydrobromid
LEDER [H+].[Br-].COC(=O)C1=CCCN(C)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arecoline hydrobromide
Smältpunkt 171°C to 174°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 768
Löslighetsinformation Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,slightly soluble in chloroform and ether
Formel vikt 236.11
Procent renhet 98+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Arecoline hydrobromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.