Läs mer
Arecoline hydrobromid, TRC
Produktkod. 30138178
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138178 10 mg
30135995 500 mg
30009748 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138178 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA76750010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 300-08-3
Molekylformel C8 H13 N O2 . Br H
Molekylvikt (g/mol) 236.11
Synonym 3-Pyridinecarboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-, methyl ester, hydrobromide (1:1), 3-Pyridinecarboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-, methyl ester, hydrobromide (9CI), Nicotinic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-, methyl ester, hydrobromide (8CI), Arecoline bromide, Arecoline hydrobromide, Methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methylnicotinate hydrobromide, Methyl N-methyl-1,2,5,6-tetrahydronicotinate hydrobromide, Taeniolin
IUPAC-namn metyl 1-metyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-5-karboxylat; Hydrobromid
LEDER Br.COC(=O)C1=CCCN(C)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arecoline Hydrobromide
Analyt- eller komponentnamn Arecoline Hydrobromide
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C8H13NO2.BrH/c1-9-5-3-4-7(6-9)8(10)11-2;/h4H,3,5-6H2,1-2H3;1H
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Kriminalteknik
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 235.0208