Läs mer
Arenobufagin, MedChemExpress
Beskrivning
Arenobufagin is a natural bufadienolide from toad venom
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arenobufagin |
| CAS | 464-74-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H32O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (240.09 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 10 mg/mL (24.01 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@]([C@@H](C(C=C1)=COC1=O)CC2)(C3=O)[C@]2([C@@](CC[C@@]4([H])[C@@]5(CC[C@H](O)C4)C)([H])[C@]5([H])[C@@H]3O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.51 |
| Formel vikt | 416.51 |
| Visa mer |