Läs mer
Invitrogen™ ARES™ Alexa Fluor™ 488 DNA-märkningssats
Beskrivning
De ARES™ Alexa Fluor™ DNA Labeling Kit tillhandahåller en mångsidig, tvåstegsmetod för att märka DNA med vår Alexa Fluor™ färgämnen. I det första steget inkorporeras en aminmodifierad nukleotid i DNA med användning av konventionella enzymatiska märkningsmetoder. I det andra steget märks det aminmodifierade DNA:t kemiskt med vår egenutvecklade aminreaktiva Alexa Fluor™ 488 färgämne. De märkta proberna kan användas för fluorescens in situ hybridisering (FISH) och mikroarraytekniker. Vi erbjuder ARES™ Alexa Fluor™ DNA-märkningssatser i fem fluorescerande färger, och varje kit ger tillräckligt med reagens för 5 till 10 märkningsreaktioner på 1 till 5 g μDNA vardera.
ARES™ Alexa Fluor™ Specifikationer för etikettsats:
Färgämne (Ex/Em): Alexa Fluor™ 488 (492/520 nm)
Uppnår mer enhetlig, konsekvent märkning än tekniker för enzymatisk inkorporering av märkta nukleotider
Ger vanligtvis ett färgämne per 12 –20 baser
Optimal för FISH och
microarrays Mer enhetlig märkning med ARES™ Märkningssatser
ARES™ Alexa Fluor™ Labeling Kits använder en tvåstegs märkningsteknik nick —translation för att enzymatiskt införliva en aminmodifierad nukleotid (aminoallyl dUTP) följt av kemisk märkning med Alexa Fluor™ färgämnen. Denna metod uppnår enhetlighet och konsistens av märkning som är svår att erhålla med konventionell enzymatisk inkorporering av märkta nukleotider.
Vi erbjuder även denna tvåstegsmärkningsteknik i vår FISH Tag™ DNA och FISH Tag™ RNA Kit , som tillhandahåller en komplett arbetsflödeslösning för FISH-applikationer, inklusive alla reagenser för sondsyntes, märkning, rening och ett anti-blekningsreagens för att skydda signalen under fluorescensmikroskopi.
Fler alternativ för nukleinsyramärkning För att granska olika alternativ för nukleinsyramärkning (inklusive DNA och RNA FISH), gå igenom
Märkning av oligonukleotider och nukleinsyror —avsnitt 8.2 i Molecular Probes™ Handbok.
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning för människor eller djur.
ARES™ Alexa Fluor™ Specifikationer för etikettsats:
microarrays Mer enhetlig märkning med ARES™ Märkningssatser
ARES™ Alexa Fluor™ Labeling Kits använder en tvåstegs märkningsteknik nick —translation för att enzymatiskt införliva en aminmodifierad nukleotid (aminoallyl dUTP) följt av kemisk märkning med Alexa Fluor™ färgämnen. Denna metod uppnår enhetlighet och konsistens av märkning som är svår att erhålla med konventionell enzymatisk inkorporering av märkta nukleotider.
Vi erbjuder även denna tvåstegsmärkningsteknik i vår FISH Tag™ DNA och FISH Tag™ RNA Kit , som tillhandahåller en komplett arbetsflödeslösning för FISH-applikationer, inklusive alla reagenser för sondsyntes, märkning, rening och ett anti-blekningsreagens för att skydda signalen under fluorescensmikroskopi.
Fler alternativ för nukleinsyramärkning För att granska olika alternativ för nukleinsyramärkning (inklusive DNA och RNA FISH), gå igenom
Märkning av oligonukleotider och nukleinsyror —avsnitt 8.2 i Molecular Probes™ Handbok.
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning för människor eller djur.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Formatera | Kit |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor 488 |
| Slutlig produkttyp | Prober (märkt DNA), cDNA (märkt) |
| Märkningsmål | DNA (Allmänt), cDNA |
| Inkluderar etikett eller färgämne | Ja |
| Märkningsmetod | Indirekt märkning |
| Produktlinje | ARES , Alexa Fluor |
| Produkttyp | DNA-märkningssats |
| Visa mer |