Läs mer
Velp Scientific AREX 5 Avancerad värmeplattomrörare
Product Code. 30560065 Shop All Velp Products
Change view
Click to view available options
Inkluderar:
Endast Hot Plate
Pt100 prob, stång, klämma
Pt100-sond
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Inkluderar
30560065 Endast Hot Plate
30560069 Pt100-sond
30560067 Pt100 prob, stång, klämma
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30560065 Supplier Velp Scientific Supplier No. F20500584
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9330.00 SEK
    7148.33 SEK / Paket med 1
    Save 2181.67 SEK
    23% Av
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
Avancerad magnetisk värmerör designad för precision, säkerhet och effektivitet
  • Avancerad magnetisk värmerör designad för precision, säkerhet och effektivitet
  • Modern gränssnitt med kapacitiva pekknappar och härdat glaspanel för enkel navigering
  • Temperaturramper och avancerade tidsfunktioner för fullständig kontroll av reaktioner
  • FAST och FINE-termoregleringsmoden vid användning av Pt100/Pt1000-prober
  • CerAlTop™ Plåten kombinerar kemisk beständighet med utmärkt värmeledningsförmåga
  • Borstlös motor möjliggör kraftfull, underhållsfri omrörning upp till 20 L (H2O)
  • Brett varvtalsområde (30 till 1700 rpm) med SpeedServo™ konstant omrörningsprestanda
  • Viskositetsvariationsindikatorn säkerställer noggrann reaktionsövervakning
  • Auto-revers och intermittent omrörningslägen för ökad arbetsflödesflexibilitet
  • Velp Ermes molnplattform för fjärrövervakning och styrning via mobila enheter
  • USB anslutning för enkel dataloggning och överföring till PC eller USB-minne
  • Flera säkerhetsfunktioner: säkerhetslås, sondlarm, överhettningsskydd
  • Varning för varm yta över 50 °C, även när enheten är avstängd
  • IP42-skydd och 3-års garanti (registrering krävs)
Specifications
Material för toppplatta Keramiskt belagd aluminium
Spänning 230 V
Inkluderar Endast Hot Plate
Säkerhetsfunktioner Låsknapp
Omrörningsfunktioner Autoreverse (5 sek till 99 tim. 59 min.), Intermittent Mode (5 sek till 99 tim 59 min.), Ställbar rotationsriktning (medurs och moturs)
Kroppsmaterial Aluminium
Controllertyp Digital
Modell AREX 5 Advance
Enda funktioner Timer (1 sek 99 tim. 59 min.), viskositetstrendmätning, ökar till 9 temperaturer och upp till 9 hastigheter
Längd (engelska) 10,6 tum
Storlek 135 mm dia.
Höjd (metrisk) 85 mm
Temperatur (metrisk) 0 °C till 550 °C (1 °C-steg)
Omgivningstemperatur 50 °C till 40 °C
Höjd (engelska) 3,3 tum
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 160 mm
Amperage 2.8 A
Längd (metrisk) 270 mm
Bredd (engelska) 6,3 tum
Wattal 630 W
Vikt (engelska) 4.1 lb.
Vikt (metrisk) 1.9 kg
Typ Magnetisk omrörningsplatta
Form Rund
Max. Provladdning 25 kg
Pluggtyp EU/Storbritannien
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 30 till 1700 varv per minut
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 270 x 160 x 85 mm
Certifikat och efterlevnad CE-deklaration av konformitet, brittisk konformitetsdeklaration, BC-certifikat, cNEMKOus-certifikat
Visa Digital
Toppplattans diameter (metrisk) 135 mm
Färg Grå