Läs mer
Velp Scientific AREX 5 Avancerad värmeplattomrörare
Produktkod. 30560067 Handla allt Velp Produkter
Change view
Inkluderar:
Endast Hot Plate
Pt100 prob, stång, klämma
Pt100-sond
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
30560067 Pt100 prob, stång, klämma
30560065 Endast Hot Plate
30560069 Pt100-sond
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30560067 Leverantör Velp Scientific Leverantörsnummer SC20500584
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10410.00 SEK
    8093.83 SEK / Paket med 1
    Save 2316.17 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Avancerad magnetisk värmerör designad för precision, säkerhet och effektivitet
  • Avancerad magnetisk värmerör designad för precision, säkerhet och effektivitet
  • Modern gränssnitt med kapacitiva pekknappar och härdat glaspanel för enkel navigering
  • Temperaturramper och avancerade tidsfunktioner för fullständig kontroll av reaktioner
  • FAST och FINE-termoregleringsmoden vid användning av Pt100/Pt1000-prober
  • CerAlTop™ Plåten kombinerar kemisk beständighet med utmärkt värmeledningsförmåga
  • Borstlös motor möjliggör kraftfull, underhållsfri omrörning upp till 20 L (H2O)
  • Brett varvtalsområde (30 till 1700 rpm) med SpeedServo™ konstant omrörningsprestanda
  • Viskositetsvariationsindikatorn säkerställer noggrann reaktionsövervakning
  • Auto-revers och intermittent omrörningslägen för ökad arbetsflödesflexibilitet
  • Velp Ermes molnplattform för fjärrövervakning och styrning via mobila enheter
  • USB anslutning för enkel dataloggning och överföring till PC eller USB-minne
  • Flera säkerhetsfunktioner: säkerhetslås, sondlarm, överhettningsskydd
  • Varning för varm yta över 50 °C, även när enheten är avstängd
  • IP42-skydd och 3-års garanti (registrering krävs)
Specifikationer
Material för toppplatta Keramiskt belagd aluminium
Spänning 230 V
Inkluderar Pt100 prob, stång, klämma
Säkerhetsfunktioner Låsknapp
Omrörningsfunktioner Autoreverse (5 sek till 99 tim. 59 min.), Intermittent Mode (5 sek till 99 tim 59 min.), Ställbar rotationsriktning (medurs och moturs)
Kroppsmaterial Aluminium
Controllertyp Digital
Modell AREX 5 Advance
Enda funktioner Timer (1 sek 99 tim. 59 min.), viskositetstrendmätning, ökar till 9 temperaturer och upp till 9 hastigheter
Längd (engelska) 10,6 tum
Storlek 135 mm dia.
Höjd (metrisk) 85 mm
Temperatur (metrisk) 0 °C till 550 °C (1 °C-steg)
Omgivningstemperatur 50 °C till 40 °C
Höjd (engelska) 3,3 tum
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 160 mm
Amperage 2.8 A
Längd (metrisk) 270 mm
Bredd (engelska) 6,3 tum
Wattal 630 W
Vikt (engelska) 4.1 lb.
Vikt (metrisk) 1.9 kg
Typ Magnetisk omrörningsplatta
Form Rund
Max. Provladdning 25 kg
Pluggtyp EU/Storbritannien
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 30 till 1700 varv per minut
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 270 x 160 x 85 mm
Certifikat och efterlevnad CE-deklaration av konformitet, brittisk konformitetsdeklaration, BC-certifikat, cNEMKOus-certifikat
Visa Digital
Toppplattans diameter (metrisk) 135 mm
Färg Grå