Läs mer
Fisherbrand™ AREX 5 Digital kokplattaomrörare
Produktkod. 17812027 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU/Storbritannien
Produktkod. Pluggtyp
17812027 EU/Storbritannien
1 options
Produktkod. 17812027
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
AREX 5 Digital kokplatta omrörare med CerAlTop plattan säkerställer exakt termoreglering av media, hög säkerhet och maximal tillförlitlighet.
PRECIS TERMOREGULERING MED EXTERNA TEMPERATURSONDAR OCH DIGITAL VTF
  • De idealiska lösningarna för temperaturkänsliga tillämpningar i många industriella och akademiska laboratorier
  • Exakt termoreglering av mediet med den extra Pt100/Pt1000-sonden (± 1,0 °C) och VTF digital termoregulator (± 0,5 °C)
  • Termoreglering varierar från rumstemperatur upp till 300 °C.
EN SÄKER kokplattorrörare som är designad för att hålla
  • Den isolerande skivan skyddar de interna elektroniska delarna för att motstå även i de mest utmanande miljöer och applikationer (IP 42-skydd)
  • En upplyst indikator informerar alltid operatören när värmen är på och ett Hot Surface Safety-meddelande visas när temperaturen är över 50 °C, även när instrumentet är avstängt
  • Toppen med en diameter på 135 mm är skyddad från kemikalier och repor av den överlägsna motståndskraften CeAlTop™ keramisk beläggning
KRAFTIG RÖRNING FÖR ALLA LABAPPLIKATIONER
  • Borstlös motor som säkerställer kraft och motstånd över tid
  • Rör upp till 20 L från 50 till 1500 rpm, vilket gör serien lämplig för både låg- och höghastighetsapplikationer
  • SpeedServo™ motreaktionsteknik håller hastigheten konstant när viskositeten ändras
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk belagd aluminiumlegering
Spänning 230 V
Säkerhetsfunktioner On Display (när temperaturen är över 50 °C)
Kroppsmaterial Epoxymålad aluminium
Controllertyp Digital
Storlek 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) Omgivning till 310 °C
Temperatur (engelska) Omgivning till 590 °F
Frekvens 50/60 Hz
Wattal 630 W
Vikt (engelska) 3.75 lb.
Vikt (metrisk) 1.7 kg
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Rund
Max. Provladdning 20 L
Pluggtyp EU/Storbritannien
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 50 till 1500 r/min
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 160 x 85 x 270 mm
Visa Digital