Läs mer
Velp Scientifica™ AREX 5 Digitalt system
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7250813 Handla allt Velp Produkter
Inkluderar:
Pt100 sond
Pt100 sond, stav, klämma
VTF Digital termoregulator
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17828484
Brand: Velp Scientifica™ SA20500580
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De AREX 5 Digital System är en digital kokplatteomrörare med CerAlTop platta som säkerställer exakt termoreglering av media, hög säkerhet och maximal tillförlitlighet.
EN SÄKER BÖRARE FÖR KOPPLAGA, DESIGNET FÖR ATT HÅLLA
  • De interna elektroniska delarna är skyddade av den isolerande skivan för att motstå även i de mest utmanande miljöer och applikationer (IP 42-skydd)
  • En upplyst indikator informerar alltid operatören när värmen är på och ett Hot Surface Safety-meddelande visas när temperaturen är över 50 °C, även när instrumentet är avstängt
  • Toppen med en diameter på 135 mm är skyddad från kemikalier och repor av den överlägsna motståndskraften CeAlTop™ keramisk beläggning
PRECIS TERMOREGULERING FÖR HÖG REPRODUCERBARHET
  • De idealiska lösningarna för temperaturkänsliga tillämpningar i många industriella och akademiska laboratorier
  • Exakt termoreglering av mediet med Pt100/Pt1000 sond (± 1,0 °C) och VTF digital termoregulator (± 0,5 °C).
  • Termoreglering varierar från rumstemperatur upp till 300 °C.
KRAFTIG RÖRNING FÖR ALLA LABAPPLIKATIONER
  • Borstlös motor som säkerställer kraft och motstånd över tid
  • Rör upp till 20 L från 50 till 1500 rpm, vilket gör serien lämplig för både låg- och höghastighetsapplikationer
  • SpeedServo™ motreaktionsteknik håller hastigheten konstant när viskositeten ändras
Specifikationer
Material för toppplatta Keramiskt belagd aluminium
Spänning 230 V
Inkluderar Pt100 sond
Säkerhetsfunktioner Över °50 C (övertemperaturlarm över 330 °C)
Kroppsmaterial Aluminium
Storlek 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) 50 °C till 310 °C
Temperatur (engelska) 122 °F till 590 °F
Frekvens 50/60 Hz
Wattal 630 W
Vikt (engelska) 3.75 lb.
Vikt (metrisk) 1.7 kg
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Rund
Max. Provladdning Upp till 20 L
Pluggtyp EU, Storbritannien
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 50 till 1500 r/min
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 160 x 270 x 85 mm
Certifikat och efterlevnad CE
Visa LED