Läs mer
Fisherbrand™ AREX 5-Värmeplattomrörarsystem med VTF-prob
Produktkod. 17862017 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU/Storbritannien
Produktkod. Pluggtyp
17862017 EU/Storbritannien
1 options
Produktkod. 17862017
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Versatile AREX 5 Hotplate Stirrer System med CerAlTop™-plattan innehåller VTF digital termoregulator för direkt vätsketemperaturkontroll.
PRECIS TERMOREGULERING MED VTF DIGITAL TEMPERATURREGLERING
  • Anslutningen till den digitala temperaturregulatorn VTF säkerställer exakt och direkt temperaturkontroll av vätskan
  • Topplattan i aluminiumlegering med en diameter på 135 mm garanterar stor temperaturhomogenitet och optimal värmeöverföring över hela ytan
LÄTT ATT ANVÄNDA OCH SÄKER
  • Två upplysta indikatorer informerar alltid operatören när värmen är på och temperaturen är över 50°C
  • Isolerande skiva för att skydda interna delar
  • Toppen med en diameter på 135 mm är skyddad från kemiska produkter och repor av den överlägsna resistenta keramiska beläggningen CerAlTop™
  • IP42-certifierad
KRAFTIG OMRÖRNINGSPRESTANDA FÖR ALLA LABBTILLÄMPNINGAR
  • Kraftfull borstlös motor som säkerställer kraft och motstånd över tid och rör om volymer upp till 20 liter (H2O)
  • Omrörningshastighet från 100 upp till 1500 r/min
  • SpeedServo™ vridmomentkompensationsteknik som säkerställer konstant hastighet även när mediets viskositet ändras
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk belagd aluminiumlegering
Spänning 230 V
Inkluderar VTF
Säkerhetsfunktioner Upplyst ikon (när temperaturen är över 50 °C)
Kroppsmaterial Epoxymålad aluminium
Controllertyp Analog
Storlek 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) Omgivning till 310 °C
Temperatur (engelska) Omgivning till 590 °F
Frekvens 50/60 Hz
Wattal 630 W
Vikt (engelska) 3.75 lb.
Vikt (metrisk) 1.7 kg
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Rund
Max. Provladdning 20 L
Pluggtyp EU/Storbritannien
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 100 till 1500 r/min
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 160 x 85 x 270 mm
Visa Digital