Läs mer
Fisherbrand™ AREX 5 Kokplatta omrörare
Produktkod. 17872017 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU/Storbritannien
Produktkod. Pluggtyp
17872017 EU/Storbritannien
1 options
Produktkod. 17872017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5100.00 SEK
    3903.76 SEK / Paket med 1
    Save 1196.24 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mångsidig AREX 5 Kokplatta omrörare med CerAlTop™ plattan kan uppgraderas med VTF digital termoregulator för direkt vätsketemperaturkontroll.
UPPGRADERA TILL DIGITALT MED VTF FÖR EN PRECIS TERMOREGULERING
  • Kan fungera fristående eller uppgraderas till digital genom att ansluta VTF digital temperaturregulator
  • Toppplattan i aluminiumlegering med en diameter på 135 mm säkerställer stor temperaturhomogenitet och optimal värmeöverföring över hela ytan
LÄTT ATT ANVÄNDA OCH SÄKER
  • Två upplysta indikatorer informerar alltid operatören när värmen är på och temperaturen är över 50 °C
  • Isolerande skiva för att skydda interna delar
  • Toppen med en diameter på 135 mm är skyddad från kemikalier och repor av den överlägsna motståndskraften CerAlTop™ keramisk beläggning
  • IP42-certifierad
KRAFTIG OMRÖRNINGSPRESTANDA FÖR ALLA LABBTILLÄMPNINGAR
  • Kraftfull borstlös motor som säkerställer kraft och motstånd över tid och rör om volymer upp till 20 liter (H2O )
  • Omrörningshastighet från 100 upp till 1500 r/min
  • SpeedServo™ vridmomentkompensationsteknik som säkerställer konstant hastighet även när mediets viskositet ändras
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk belagd aluminiumlegering
Spänning 230 V
Säkerhetsfunktioner Upplyst ikon (när temperaturen är över 50 °C)
Kroppsmaterial Epoxymålad aluminium
Controllertyp Analog
Storlek 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) Omgivning till 310 °C
Temperatur (engelska) Omgivning till 590 °F
Frekvens 50/60 Hz
Wattal 630 W
Vikt (engelska) 3.75 lb.
Vikt (metrisk) 1.7 kg
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Rund
Max. Provladdning 20 L
Pluggtyp EU/Storbritannien
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 100 till 1500 r/min
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 160 x 85 x 270 mm
Visa Analog