Läs mer
Velp Scientifica™ AREX 6 Digital PRO-system
Produktkod. 16458395 Handla allt Velp Produkter
Inkluderar:
AREX-6 Digital PRO kokplattaomrörare, stödstav och VTF termoregulator Fuzzy Logic
Temperatursond
Temperatursond, stödstav, klämma
Produktkod. 16458395
Brand: Velp Scientifica™ SB20500460
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avancerad digital kokplatta med timer, autoreverse, CerAlTopTM-platta som säkerställer klassens bästa termoregleringsprestanda och maximal säkerhet.
  • Oberoende säkerhetskretsar skyddar instrumentet vid övertemperatur
  • Värme aktiveras genom att trycka på vredet som förhindrar oavsiktlig uppvärmning
  • Hot top varningssystem förhindrar potentiell bränning
  • Justerbar temperaturgräns
  • Sondlarm stoppar värmefunktionen när den upptäcker att sonden inte är nedsänkt i mediet
  • Låsnyckel för att förhindra oavsiktlig ändring av inställningarna
  • Beständigt pressgjutet hölje (IP 42) för maximalt skydd av instrumentets inre del.
  • Den snabba uppvärmningen CerAlTop™ plattan är resistent mot kemikalier och repor, vilket säkerställer en lång livslängd
  • Omrörningshastigheten ökar försiktigt för att undvika spillrisker
  • Silicon Protective Cover, är valfritt och skräddarsytt, skyddar omröraren från spillskador
  • Designad för den längsta livslängden med garanterad 3-års garanti
  • PID mjukvarukontrollerad termoreglering för snabb, exakt och stabil temperaturkontroll.
  • Maximal temperaturkontrollnoggrannhet upp till 370 °C.
  • Exakt temperaturinställning med upplösning på 1 °C.
  • Extremt kraftfull borstlös motor som kan röra från 30 till 1700 rpm (5 rpm steg)
  • Tekniken för vridmomentkompensation SpeedServo™ bibehåller varvtalet konstant när viskositeten ändras
  • Alnico- magneten ger toppmodern magnetisk koppling och garanterar överlägsen perifer omrörning
  • Ikonerna och displayen säkerställer att föraren alltid har en tydlig avläsning av arbetsförhållandena
  • En rik, avancerad meny gör det möjligt för operatören att konfigurera värmeplattomröraren med den mest lämpliga inställningen för varje labb
  • Inbyggd timer för obevakad drift
  • Autoreverseringsalternativ för omrörningsriktningen för förbättrad kinetik
  • MultiAluBlock ™ och nya MonoAluBlock ™ tillåter användaren att utföra många reaktioner vilket sparar tid och bänkutrymme
  • Nya hemisfäriska skålar kan ersätta oljebad och mantlar för att utföra renare och säkrare reaktioner med rundbottnade kolvar
  • Säkerhetsskydd av PTFE är designade för att minimera termisk spridning och öka säkerheten
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk belagd aluminiumlegering
Spänning 230 V
Inkluderar AREX-6 Digital PRO kokplattaomrörare, stödstav och VTF termoregulator Fuzzy Logic
Controllertyp Analog
Modell AREX-6 Digital PRO + VTF
Storlek 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 370 °C
Omgivningstemperatur 5 °C till 40 °C
Frekvens 50/60 Hz
Wattal 630 W
Vikt (engelska) 5.7 lb.
Vikt (metrisk) 2.6 kg
Form Rund
Pluggtyp EU/USA
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 30 till 1700 rpm
Garanti 25 månader
Mått (L x B x H) 280 x 160 x 105 mm
Certifikat och efterlevnad EG-försäkran om överensstämmelse
Visa Digital