Läs mer
Velp Scientifica™ AREX 6 Digital PRO-system
Produktkod. 16605452 Handla allt Velp Produkter
Change view
Inkluderar:
AREX-6 Digital PRO kokplattaomrörare, stödstav och VTF termoregulator Fuzzy Logic
Temperatursond
Temperatursond, stödstav, klämma
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
16605452 Temperatursond
16615452 Temperatursond, stödstav, klämma
16458395 AREX-6 Digital PRO kokplattaomrörare, stödstav och VTF termoregulator Fuzzy Logic
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16605452 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer SA20500460
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Avancerad digital kokplatta med timer, autoreverse, CerAlTopTM-platta som säkerställer klassens bästa termoregleringsprestanda och maximal säkerhet.
  • Oberoende säkerhetskretsar skyddar instrumentet vid övertemperatur
  • Värme aktiveras genom att trycka på vredet som förhindrar oavsiktlig uppvärmning
  • Hot top varningssystem förhindrar potentiell bränning
  • Justerbar temperaturgräns
  • Sondlarm stoppar värmefunktionen när den upptäcker att sonden inte är nedsänkt i mediet
  • Låsnyckel för att förhindra oavsiktlig ändring av inställningarna
  • Beständigt pressgjutet hölje (IP 42) för maximalt skydd av instrumentets inre del.
  • Den snabba uppvärmningen CerAlTop™ plattan är resistent mot kemikalier och repor, vilket säkerställer en lång livslängd
  • Omrörningshastigheten ökar försiktigt för att undvika spillrisker
  • Silicon Protective Cover, är valfritt och skräddarsytt, skyddar omröraren från spillskador
  • Designad för den längsta livslängden med garanterad 3-års garanti
  • PID mjukvarukontrollerad termoreglering för snabb, exakt och stabil temperaturkontroll.
  • Maximal temperaturkontrollnoggrannhet upp till 370 °C.
  • Exakt temperaturinställning med upplösning på 1 °C.
  • Extremt kraftfull borstlös motor som kan röra från 30 till 1700 rpm (5 rpm steg)
  • Tekniken för vridmomentkompensation SpeedServo™ bibehåller varvtalet konstant när viskositeten ändras
  • Alnico- magneten ger toppmodern magnetisk koppling och garanterar överlägsen perifer omrörning
  • Ikonerna och displayen säkerställer att föraren alltid har en tydlig avläsning av arbetsförhållandena
  • En rik, avancerad meny gör det möjligt för operatören att konfigurera värmeplattomröraren med den mest lämpliga inställningen för varje labb
  • Inbyggd timer för obevakad drift
  • Autoreverseringsalternativ för omrörningsriktningen för förbättrad kinetik
  • MultiAluBlock ™ och nya MonoAluBlock ™ tillåter användaren att utföra många reaktioner vilket sparar tid och bänkutrymme
  • Nya hemisfäriska skålar kan ersätta oljebad och mantlar för att utföra renare och säkrare reaktioner med rundbottnade kolvar
  • Säkerhetsskydd av PTFE är designade för att minimera termisk spridning och öka säkerheten
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk belagd aluminiumlegering
Spänning 230 V
Inkluderar Temperatursond
Säkerhetsfunktioner Säkerhetskretsar, Hot Top-varning, sondlarm, låsnyckel och PTFE-säkerhetsskydd
Kroppsmaterial Plast, metall
Controllertyp Digital
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 370 °C
Frekvens 50/60 Hz
Vikt (engelska) 5,7 lb. (Inklusive tillbehör)
Vikt (metrisk) 2,6 kg (exklusive tillbehör)
Form Rektangel
Max. Provladdning 20 L
Pluggtyp EU/Storbritannien
Antal positioner 1
Omrörningsområde 30 till 1700 rpm
Visa Digital