Läs mer
Velp Scientifica™ AREX 6 kokplattor omrörarsystem med VTF
Produktkod. 15845231 Handla allt Velp Produkter
Change view
Material för toppplatta:
Aluminiumlegering
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material för toppplatta unitSize
15845231 Aluminiumlegering Varje
1 options
Produktkod. 15845231 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer SA20500463
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säker och kraftfull keramisk belagd kokplatta i aluminium som kan uppgraderas med VTF och VTF EVO.
Överlägsna säkerhetsfunktioner
  • Den självlysande säkerhetsvärmebrytaren förhindrar oavsiktlig uppvärmning
  • Den upplysta hot top-ikonen informerar föraren när toppplattans temperatur är över 50 °C
  • Beständigt pressgjutet hölje (IP 42) för maximalt skydd av instrumentets inre del.
  • Omrörningshastigheten ökar försiktigt för att undvika spillrisker
  • Det valfria och skräddarsydda silikonskyddet skyddar omröraren från spillskador
Konstruerad för prestanda och användbarhet
  • Aluminiumlegeringsplattan säkerställer optimal värmeöverföring
  • Noggrann platttemperaturkontroll upp till 370 °C
  • Extremt kraftfull borstlös motor som kan röra från 30 upp till 1700 rpm
  • Tekniken för vridmomentkompensation SpeedServo™ bibehåller varvtalet konstant när viskositeten ändras
  • Den nya Alnico Magnet ger toppmodern magnetisk koppling och garanterar överlägsen perifer omrörning
Mångsidighet och förbättrad produktivitet
  • Anslutning för VTF, VTF EVO digitala termoregulatorer för direkt temperaturkontroll av provet med 0,5° C temperaturnoggrannhet
  • VTF och VTF EVO uppgraderar AREX-6s prestandapotential med exklusiva funktioner hos digitala kokplattor.
  • De MultiAluBlock™ och det nya MonoAluBlock™ tillåter att utföra många reaktioner vilket sparar tid och bänkutrymme
  • Det nya Hemispheric Bowls-setet tillåter att ersätta oljebad och mantlar för att utföra rena och säkra reaktioner med rundbottnade kolvar
  • Säkerhetsskydd av PTFE är designade för att minimera termisk spridning och öka säkerheten
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Spänning 230 V
Inkluderar VTF Digital termoregulator
Kroppsmaterial Teknopolymer
Controllertyp Digital
Storlek 5,3 tum dia.
Höjd (metrisk) 105 mm
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 370 °C
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 160 mm
Längd (metrisk) 280 mm
Wattal 630 W
Vikt (engelska) 5.7 lb.
Vikt (metrisk) 2.6 kg
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Rund
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 20 L
Omrörningsområde 30 till 1700 rpm