Läs mer
Tocris Bioscience™ Arformoterol Tartrate
Beskrivning
Arformoterol tartrate is a long-acting β2 adrenergic agonist (LABA). Bronchodilator.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 200815-49-2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | Adrenergic beta-2 |
| Molekylformel | C19H24N2O4.C4H6O6 |
| Formel vikt | 494.49g/mol |
| Produkttyp | Long-acting Agonist (LABA) |
For Research Use Only