missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Arformoteroltartrat, TRC

Produktkod. 30135196
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135196 5 mg
30137285 25 mg
30041370 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135196 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7675055MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 200815-49-2
Molekylformel C19 H24 N2 O4 . C4 H6 O6
Molekylvikt (g/mol) 494.49
Synonym Formamide, N-[2-hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Formamide, N-[2-hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt) (9CI), Formamide, N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, [R-(R*,R*)]-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), N-[2-Hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]formamide L-tartrate, (R,R)-Formoterol L-tartrate, Arformoterol tartrate, Brovana
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioinsyra; N-[2-hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(2R)-1-(4-metoxifyrenyl)propan-2-yl]amino]etyl]fenyl]formamid
LEDER COc1ccc(C[C@@H](C)NC[C@H](O)c2ccc(O)c(NC=O)c2)cc1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Arformoterol Tartrate
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O4.C4H6O6/c1-13(9-14-3-6-16(25-2)7-4-14)20-11-19(24)15-5-8-18(23)17(10-15)21-12-22;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3-8,10,12-13,19-20,23-24H,9,11H2,1-2H3,(H,21,22);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t13-,19+;1-,2-/m11/s1
Formel vikt 494.19
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.