missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Arformoterol Tartrate
Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
Brand: Tocris Bioscience™ 6219/10
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Arformoterol tartrate is a long-acting β2 adrenergic agonist (LABA). Bronchodilator.Specifikationer
| Long-acting Agonist (LABA) | |
| 200815-49-2 | |
| 494.49g/mol | |
| Adrenergic beta-2 Receptor Agonists |
| Adrenergic beta-2 | |
| C19H24N2O4.C4H6O6 | |
| Store at 4°C | |
| 10 mg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?
For Research Use Only