Läs mer
MedChemExpress (Arg)9 TFA
Produktkod. 16472649
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16472649 1 mg
1 options
Produktkod. 16472649 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0133A
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress (Arg)9 TFA (Nona-L-arginine TFA), a cell-penetrating peptide, exhibits neuroprotective activity with an IC50 of 0.78 μM in the glutamic acid model.
Specifikationer
CAS 2283335-13-5
Innehåll och lagring Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 1537.71 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Room temperature
Synonym Nona-L-arginine TFA∣Peptide R9 TFA