Läs mer
MedChemExpress Arg-Gly-Asp-Cys
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 109292-46-8 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 449.48 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 25 mg |
| Frakt skick | Room temperature |