Läs mer
MedChemExpress Arg-Gly-Asp-Ser
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.0% |
| CAS | 91037-65-9 |
| Innehåll och lagring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 433.42 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 50 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : ≥ 55 mg/mL (126.90 mM) ∣H2O : ≥ 25 mg/mL (57.68 mM) |
| Synonym | RGDS peptide∣ Fibronectin tetrapeptide |