Läs mer
Argatroban monohydrate, MedChemExpress
Beskrivning
Argatroban (monohydrate) (MD-805 (monohydrate)) is a direct, selective thrombin inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Argatroban monohydrate |
| CAS | 141396-28-3 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H38N6O6S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | MD-805 monohydrateMCI-9038 monohydrateArgipidine monohydrate |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (189.88 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C([C@@H]1N(C([C@@H](NS(=O)(C2=CC=CC3=C2NCC(C)C3)=O)CCCNC(N)=N)=O)CC[C@@H](C)C1)O.O |
| Molekylvikt (g/mol) | 526.65 |
| Visa mer |