missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Argatroban Monohydrate, Mikromol™
Beskrivning
Argatroban Monohydrate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Argatroban Monohydrate |
| CAS | 141396-28-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Argatroban Monohydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H36 N6 O5 S . H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | (2R,4R)-1-[(2S)-5-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxo-2-[[(1,2,3,4-tetrahydro-3-methyl-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]pentyl]-4-methyl-2-piperidinecarboxylic acid hydrate (1:1), (2R,4R)-1-[(2S)-5-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxo-2-[[(1,2,3,4-tetrahydro-3-methyl-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]pentyl]-4-methyl-2-piperidinecarboxylic acid monohydrate, [2R-[1(2S*),2α,4β]]-[partial]-1-[5-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxo-2-[[(1,2,3,4-tetrahydro-3-methyl-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]pentyl]-4-methyl-2-piperidinecarboxylic acid monohydrate, Argatroban monohydrate, Argatroban Monohydrate, Argatroban Compound A, Argatroban Compound G, Argatroban Compound I |
| InChI formel | InChI=1S/C23H36N6O5S.H2O/c1-14-8-10-29(18(12-14)22(31)32)21(30)17(6-4-9-26-23(24)25)28-35(33,34)19-7-3-5-16-11-15(2)13-27-20(16)19;/h3,5,7,14-15,17-18,27-28H,4,6,8-13H2,1-2H3,(H,31,32)(H4,24,25,26);1H2/t14-,15?,17+,18-;/m1./s1 |
| LEDER | O.C[C@@H]1CCN([C@H](C1)C(=O)O)C(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NS(=O)(=O)c2cccc3CC(C)CNc23 |
| IUPAC-namn | (2R,4R)-1-[(2S)-5-carbamimidamido-2-[(3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-yl)sulfonylamino]pentanoyl]-4-methylpiperidine-2-carboxylic acid;hydrate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?