Läs mer
Argatroban, TRC
Produktkod. 30343982
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30343982 50 mg
1 options
Produktkod. 30343982 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA76900050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Argatroban
CAS 74863-84-6
Molekylformel C23 H36 N6 O5 S
Kvantitet 50 mg
Synonym (2R,4R)-1-[(2S)-5-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxo-2-[[(1,2,3,4-tetrahydro-3-methyl-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]pentyl]-4-methyl-2-piperidinecarboxylic acid, [2R-[1(2S*),2α,4β]]-[partial]-1-[5-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxo-2-[[(1,2,3,4-tetrahydro-3-methyl-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]pentyl]-4-methyl-2-piperidinecarboxylic acid, Acova, Argatra, Argatroban, Argipidin, Argipidine, DK 7419, GN 1600, MCI 9038, MD 805, MQPA, Novastan, OM 805, Slonnon
InChI formel InChI=1S/C23H36N6O5S/c1-14-8-10-29(18(12-14)22(31)32)21(30)17(6-4-9-26-23(24)25)28-35(33,34)19-7-3-5-16-11-15(2)13-27-20(16)19/h3,5,7,14-15,17-18,27-28H,4,6,8-13H2,1-2H3,(H,31,32)(H4,24,25,26)/t14-,15?,17+,18-/m1/s1
LEDER C[C@@H]1CCN([C@H](C1)C(=O)O)C(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NS(=O)(=O)c2cccc3CC(C)CNc23
IUPAC-namn (2R,4R)-1-[(2S)-5-karbamimidamido-2-[(3-metyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-yl)sulfonylamino]pentanoyl]-4-metylpiperidin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 508.63
Formel vikt 508.2468