missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Arginase inhibitor 1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16449367
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
16449367 5 mg
16422897 50 mg
16406936 100 mg
16406828 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16449367 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY157755mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Arginase inhibitor 1 is a potent inhibitor of human arginases I and II with IC50s of 223 and 509 nM, respectively.

Arginase inhibitor 1 is a potent inhibitor of human arginases I and II with IC50s of 223 and 509 nM, respectively.

Tekniske data

Kemiskt namn eller material Arginase inhibitor 1
Fysisk form Solid
CAS 1345808-25-4
Färg Off-White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H27BN2O4
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 48 mg/mL (167.73 mM) ∣H2O : ≥ 30 mg/mL (104.83 mM)
LEDER O=C(O)[C@@](CCN1CCCCC1)(N)CCCCB(O)O
Molekylvikt (g/mol) 286.18
Formel vikt 286.18
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.