Läs mer
Arginase inhibitor 1, MedChemExpress
Beskrivelse
Arginase inhibitor 1 is a potent inhibitor of human arginases I and II with IC50s of 223 and 509 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Arginase inhibitor 1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1345808-25-4 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H27BN2O4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 48 mg/mL (167.73 mM) ∣H2O : ≥ 30 mg/mL (104.83 mM) |
| LEDER | O=C(O)[C@@](CCN1CCCCC1)(N)CCCCB(O)O |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?