Läs mer
Argininhydroklorid (L-argininhydroklorid), LoGiCal
Beskrivning
Argininhydroklorid (L-Argininhydroklorid)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Arginine Hydrochloride |
| CAS | 1119-34-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Arginine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H14 N4 O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Arginine Hydrochloride, L-Arginine Monohydrochloride, L-Arginine Hydrochloride, Argamine, Argivene, Detoxargin, L-(+)-Arginine Monohydrochloride, Levargin, Minophagen A, NSC 203450, NSC 7914, R-Gene |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1 H/t4-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S)-2-amino-5-karbamimidamidopentanansyra; hydroklorid |
| Visa mer |