Läs mer
Argininhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 30049222
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30049222 500 mg
1 options
Produktkod. 30049222 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0569.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Argininhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Arginine Hydrochloride
CAS 1119-34-2
Analyt- eller komponentnamn Arginine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H14 N4 O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Arginine Hydrochloride, L-Arginine Monohydrochloride, L-Arginine Hydrochloride, Argamine, Argivene, Detoxargin, L-(+)-Arginine Monohydrochloride, Levargin, Minophagen A, NSC 203450, NSC 7914, R-Gene
InChI formel InChI=1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
LEDER Cl.N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-karbamimidamidopentanansyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 210.66
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 210,0884 g/mol