Läs mer
Arginin, Mikromol™
Produktkod. 17919684
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17919684 500 mg
1 options
Produktkod. 17919684 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0568.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Arginin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Arginine
CAS 74-79-3
Analyt- eller komponentnamn L-Arginine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H14 N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Arginine, L-Arginine (9CI, ACI), Arginine, L- (8CI), (S)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid, Arginine, L-(+)-Arginine, L-Arg, 5-[(Aminoiminomethyl)amino]-L-norvaline, N5-(Aminoiminomethyl)-L-ornithine, NSC 206269, L-alpha-Amino-delta-guanidinovaleric acid, L-α-Amino-Δ-guanidinovaleric acid, (2S)-2-Amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid, 117: PN: WO2021061872 SEQID: 117 claimed protein, 381: PN: WO2022056313 SEQID: 385 claimed protein, 42: PN: KR20200014684 SEQID: 105 claimed sequence, 42: PN: WO2020027640 SEQID: 105 claimed protein, 87: PN: WO2022010798 SEQID: 89 claimed protein, L-Norvaline, 5-[(aminoiminomethyl)amino]-, L-Ornithine, N5-(aminoiminomethyl)-, A 0526, L-arginine C Grade, Pentanoic acid, 2-amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]-, (S)
InChI formel InChI=1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
LEDER N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-5-karbamimidamidopentansyra
Molekylvikt (g/mol) 174.2
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 174,1117 g/mol