Läs mer
ʟ-Arginine Monohydrochloride, Millipore™
Produktkod. 10567972
Change view
Kvantitet:
1 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10567972 10 kg 10kg
10311671 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10567972 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1015439010
 Begränsad artikel
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1119-34-2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ʟ-Arginine monohydrochloride
Smältpunkt >235°C
MDL-nummer MFCD00064550
Synonym α-Amino-δ-guanidino valerianic acid hydrochloride, alpha-Amino-delta-guanidino valerianic acid hydrochloride, Arg, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride
Densitet 1.42 g/cm3 at 20°C
Molekylvikt (g/mol) 210.66
Kvantitet 10 kg