missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Arginino-succinic Acid Disodium Salt (>80%), TRC

Produktkod. 30134062
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134062 25 mg
30009135 5 mg
30011876 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134062 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA76920025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 918149-29-8
Molekylformel C10H16N4Na2O6
Molekylvikt (g/mol) 334.24
Synonym N-[[[(4S)-4-Amino-4-carboxybutyl]amino]iminomethyl]-L-aspartic Acid Disodium Salt
IUPAC-namn sodium Nw-((S)-2-carboxy-1-carboxylatoethyl)-L-argininate
LEDER N=C(NCCC[C@H](N)C(O[Na])=O)N[C@H](C(O[Na])=O)CC(O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Arginino-succinic Acid Disodium Salt
Analyt- eller komponentnamn Arginino-succinic Acid Disodium Salt
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C10H18N4O6.2Na/c11-5(8(17)18)2-1-3-13-10(12)14-6(9(19)20)4-7(15)16;;/h5-6H,1-4,11H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H3,12,13,14);;/q;2*+1/p-2
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 334.09
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.