missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Argireline

Produktkod. 16499328
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16499328 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16499328 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0033

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Argireline (Acetyl hexapeptide-3) is a non-toxic, skin-permeable, antiwrinkle peptide. Argireline significantly inhibits Ca2+ dependent neurotransmitter release (acetylcholine) at the neuromuscular junction. Argireline has antiwrinkle and anti-aging activity.

Specifikationer

Renhet 99.0%
CAS 616204-22-9
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 888.99 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 100 mg/mL (112.49 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Acetyl hexapeptide-3
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.