Läs mer
MedChemExpress Arglabin
Produktkod. 16479517
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16479517 5 mg
1 options
Produktkod. 16479517 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY16059
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
MedChemExpress Arglabin ((+)-Arglabin), a natural product isolated from Artemisia glabella, is a NLRP3 inflammasome inhibitor. Arglabin shows anti-inflammatory and antitumor activities. The antitumor activity of Arglabin proceeds through its inhibition of farnesyl transferase which leads to the activation of RAS proto-oncogene.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 246.3 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 84692-91-1
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.1%
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (406.01 mM)
Synonym (+)-Arglabin
Mål NOD-like Receptor (NLR)∣Farnesyl Transferase∣Autophagy