Läs mer
Honeywell Safety Products™ Argon handskar
Produktkod. 12631013
Change view
Storlek:
9
11
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
12631013 9 Varje
12611013 11 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12631013 Leverantör Honeywell Safety Products™ Leverantörsnummer 201280409
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa getläderhandskar erbjuder flexibilitet, fingerfärdighet och mekaniskt motstånd och är väl lämpade för svetsningskraven. Honeywell Safety Products™ Argonhandskar är också designade med en delad lädermanschett för underarmsskydd.
  • Lämplig för argonsvetsning och finhantering.
  • Handskkonstruktion i getläder ger perfekt mekaniskt motstånd för svetsare.
  • Påsydd tumme i ett stycke.
  • Bra flexibilitet och fingerfärdighet.
  • Delad lädermanschett skyddar underarmen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE KATEGORI II Intermediära risker, EN 420-2003 EEC Basic standards, EN 388-2003 Mechanical hazards, EC Category PPE 2, Quality Assurance ISO 9001 / 2000, EG-intygsnummer 0075/797/162/11/06/0313
Klassificering Skicklighet: 5
Manschettmaterial Delat läder
Betyg för skärmotstånd 1
Material Kornläder, Läder, Delat getläder
Produkttyp Svetshandskar
Storlek 9
Tjocklek (metrisk) 0,9 till 1 mm
För användning med (applikation) Bil-, bygg-, konstruktions- och svetsindustrin
Punkteringsbetyg 1
Kvantitet 10 Par/PK
Motståndskraftig mot Värme
Tear Rating 1
Längd (metrisk) 35 cm
Längd (metrisk) manschett 15 cm