missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ ARHGAP17 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18026481
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18026481 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18026481 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5145117

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: VPKPRNRPSV PPPPQPPGVH SAGDSSLTNT APTASKIVTD SNSRVSEPHR SIFPEMHSDS ASKDVPGRIL L Antigen sequence identity: Mouse 75%; Rat 75%.

RICH1 is a GTPase-activating protein (GAP). GAPs stimulate the intrinsic GTP hydrolysis of small G proteins, such as RHOA (MIM 165390), RAC1 (MIM 602048), and CDC42 (MIM 116952).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen ARHGAP17
Användningsområden Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.05 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen Arhgap17
Genaccessionsnr. Q68EM7
Gene Alias 5730403H17Rik; Arhgap17; MST066; MST110; MSTP038; MSTP066; MSTP110; Nadrin; Nadrin2; neuron-associated developmentally regulated protein; neuron-associated developmentally-regulated protein; neuron-specific GTPase activating protein; neuron-specific GTPase-activating protein; PP367; PP4534; Rho GTPase activating protein 17; rho GTPase-activating protein 17; RhoGAP interacting with CIP4 homologs 1; RhoGAP interacting with CIP4 homologs protein 1; Rho-type GTPase-activating protein 17; Rich1; RICH-1; RICH1B; WBP15; WW domain-binding protein 15
Gensymboler Arhgap17
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence. Antigen range: 800-870. Recombinant protein control fragment (Product #RP-110214).
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 55114
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Formatera Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.