Läs mer
Skytec Aria 360 Nitril Foam Handskar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17851654
Change view
Storlek:
6, X-Small
7, Liten
8, Intermediär
9, Betydande
10, X-large
11, 2X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17851654 6, X-Small
17821654 7, Liten
17891674 8, Intermediär
17831654 9, Betydande
17811654 10, X-large
17881644 11, 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17851654 Leverantör Skytec Leverantörsnummer SKG00022FB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    664.00 SEK
    415.28 SEK / 10 par
    Save 248.72 SEK
    37% Av
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Aria 360 Gloves är lätta nitrilskumhandskar med enastående hållbarhet och grepp, miljövänligt foder och pekskärmsfunktioner.
  • GeniumTM är ett miljövänligt foder med 1/3 av ingredienserna i vikt som är hållbart framställda och som kräver 30 % mindre energi för att produceras
  • Pekskärmsfunktion på tumme och pekfinger
  • Anatomiskt designad med fukttransporterande för att leverera bra komfort
  • Utmärkt grepp under alla förhållanden (torr våta, oljiga)
  • Låg partikelavgivning för känsliga applikationer
  • Supermjuk liner
  • Patenterad handflatsbeläggning av nitrilskum förbättrar skyddet
  • Sanitized™ antimikrobiell finish ger extra fräschör
  • Lätt värmeskydd upp till 100 °C under en kort period
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 3
Certifikat och efterlevnad ANSI Abrasion, ANSI Punktera
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN388, EN420, EN 407
Klorerad Nej
Belagt område Palm
Konstruktion Sticka
Beläggningsmaterial Nitrilskum
Färg Grå, Svart
Betyg för skärmotstånd ANSI A1
Exteriör finish Delvis strukturerad
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Nylon, Spandex, Nitril
Produkttyp Arbetshandske med pekskärm
Storlek 6, X-Small
För användning med (applikation) Allmän hantering
Handske manschettstil Elastisk
Punkteringsbetyg ANSI/ISEA 105-16 Nivå 2
Motståndskraftig mot Nötning, punkteringar
Tummen stil Rak
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 240 mm