Läs mer
Arimistane, TRC
Produktkod. 30135923
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135923 10 g
30132508 5 g
30008474 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135923 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA79489810G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1420-49-1
Molekylformel C19H24O2
Molekylvikt (g/mol) 284.39
Synonym Androsta-3,5-diene-7,17-dione, Arimistane, NSC 134910, Androst-3,5-diene-7,17-dione
IUPAC-namn (8R,9S,10R,14S)-10,13-dimethyl-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-7,17-dione
LEDER CC12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CCC2=O)C(=O)C=C4C=CCC[C@]34C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Androst-3,5-diene-7,17-dione
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C19H24O2/c1-18-9-4-3-5-12(18)11-15(20)17-13-6-7-16(21)19(13,2)10-8-14(17)18/h3,5,11,13-14,17H,4,6-10H2,1-2H3/t13-,14-,17-,18-,19?/m0/s1
Formel vikt 284.1776
Procent renhet >95%