Läs mer
Aripiprazole-d8 (butyl-d8), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aripiprazole-D8 |
| CAS | 1089115-04-7 |
| Molekylformel | C23 2H8 H19 Cl2 N3 O2 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 2(1 H)-Quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy-1,1,2,2,3,3,4,4-d8]-3,4-dihydro-, Aripiprazole-(butoxy-D8) |
| InChI formel | InChI=1 S/C23H27Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16 H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)/i1D2,2D2,10D2,15D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Oc1ccc2CCC(=O)Nc2c1)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N3CCN(CC3)c4cccc(Cl)c4Cl |
| IUPAC-namn | 7-[1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuterio-4-[4-(2,3-dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1 H-quinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 456.43 |
| Formel vikt | 455.1982 g/mol |
| Visa mer |